Merck
569232
Sigma-Aldrich
Chlorphenylsilan
97%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5SiH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.66
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5260 (lit.)
bp
41 °C/9 mmHg (lit.)
Dichte
1.070 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H][Si]([H])(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C6H7ClSi/c7-8-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,8H2
InChIKey
NBWIIOQJUKRLKW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
129.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
54 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)