Merck
567981
Sigma-Aldrich
5-(2,4-Dichlorphenyl)furfural
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H6Cl2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
158-163 °C (lit.)
SMILES String
Clc1ccc(c(Cl)c1)-c2ccc(C=O)o2
InChI
1S/C11H6Cl2O2/c12-7-1-3-9(10(13)5-7)11-4-2-8(6-14)15-11/h1-6H
InChIKey
WTXWLFKNQYWFPK-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)