Merck
724793
Sigma-Aldrich
3-Nitropyridin-2-Thiol
96%
Synonym(e):
3-Nitro-2-pyridinthiol
Größe auswählen
1 G
€ 147,00
€ 147,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 147,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4N2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 147,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
169-175 °C
Funktionelle Gruppe
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cccnc1S
InChI
1S/C5H4N2O2S/c8-7(9)4-2-1-3-6-5(4)10/h1-3H,(H,6,10)
InChIKey
LKNPLDRVWHXGKZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
H Zhang et al.
Thrombosis and haemostasis, 112(6), 1304-1311 (2014-09-19)
Dual antiplatelet therapy with clopidogrel and aspirin has been the standard of care in the United States for patients with acute coronary syndromes (ACS) and/or undergoing percutaneous coronary interventions (PCI). However, the effectiveness of clopidogrel varies significantly among different sub-populations