Fortfahren mit
41571
1,1-Dimethyl-siletan
≥95%
Synonym(e):
1,1-Dimethyl-silacyclobutan, Dimethyl-trimethylensilan
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 717,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H12Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.23
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-939-1
Beilstein/REAXYS Number:
102434
MDL number:
€ 717,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.428
density
0.777 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C[Si]1(C)CCC1
InChI
1S/C5H12Si/c1-6(2)4-3-5-6/h3-5H2,1-2H3
InChI key
YQQFFTNDQFUNHB-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Reactive silicon compound undergoing various insertion reactions giving 5- and 6-membered rings
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
23.0 °F - closed cup
flash_point_c
-5 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)