Merck
765252
Sigma-Aldrich
2,3,4-Tribenzoyl-L-rhamnopyranose
Synonym(e):
6-Deoxymannopyranose 2,3,4-tribenzoate
Größe auswählen
1 G
€ 88,30
€ 88,30
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 88,30
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H24O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
476.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 88,30
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
205-210 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[C@H]1OC(O)[C@@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@@H]1OC(=O)c4ccccc4
InChI
1S/C27H24O8/c1-17-21(33-24(28)18-11-5-2-6-12-18)22(34-25(29)19-13-7-3-8-14-19)23(27(31)32-17)35-26(30)20-15-9-4-10-16-20/h2-17,21-23,27,31H,1H3/t17-,21-,22+,23+,27?/m1/s1
InChIKey
UTEZHORWKBBBND-HDTAIKOISA-N
Anwendung
Versatile monosaccharide building block for making rhamnosyl derivatives.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)