Fortfahren mit
406147
2,2′-Isopropyliden-bis[(4S)-4-tert-butyl-2-oxazolin]
99%
Synonym(e):
(S,S)-2,2′-Isopropyliden-bis-(4-tert.-butyl-2-oxazolin)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 147,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H30N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.43
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
€ 147,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
optical activity
[α]20/D −120°, c = 5 in chloroform
manufacturer/tradename
ECACC
mp
89-91 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
CC(C)(C)[C@H]1COC(=N1)C(C)(C)C2=N[C@H](CO2)C(C)(C)C
InChI
1S/C17H30N2O2/c1-15(2,3)11-9-20-13(18-11)17(7,8)14-19-12(10-21-14)16(4,5)6/h11-12H,9-10H2,1-8H3/t11-,12-/m1/s1
InChI key
DPMGLJUMNRDNMX-VXGBXAGGSA-N
Application
Chiral catalyst for asymmetric synthesis. C2 symmetric ligand for enantioselective catalysis. Easily forms bidentate coordination complexes due to the strong affinity of the oxazoline nitrogen for various metals.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
407151405973406961
description
99%
description
99%
description
98%
description
97%
assay
99%
assay
99%
assay
98%
assay
97%
functional group
ether
functional group
ether
functional group
ether, phenyl
functional group
phenyl, ether
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
89-91 °C (lit.)
mp
155-157 °C (lit.)
mp
129-132 °C (lit.)
mp
56-58 °C (lit.)
optical activity
[α]20/D −120°, c = 5 in chloroform
optical activity
[α]25/D −118°, c = 0.7 in methylene chloride
optical activity
[α]20/D −40.6°, c = 1 in ethanol
optical activity
[α]20/D +160°, c = 1 in ethanol
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)