Merck
564990
Sigma-Aldrich
Ishikawa′s Reagenz
Synonym(e):
N,N-Diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluorpropylamin
Größe auswählen
25 G
€ 148,00
€ 148,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 148,00
About This Item
Lineare Formel:
CF3CHFCF2N(C2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 148,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.3460 (lit.)
bp
56-57 °C (lit.)
Dichte
1.230 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
fluoro
SMILES String
CCN(CC)C(F)(F)C(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H11F6N/c1-3-14(4-2)7(12,13)5(8)6(9,10)11/h5H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
BNTFCVMJHBNJAR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
GC analysis includes Et2NCF=CFCF3 (two isomers), both of which are active fluorinating agents.
Anwendung
Demonstrates utility in fluorination.[1]
Displays the ability to insert a fluoro(trifluoromethyl) methylene moiety in unsaturated alcohols.[2]
Reactant for:
  • Friedel-Crafts type arylation of hydrofluorocarbons
  • Microbial hydroxylation of antibiotics
  • Electrochemical fluorination of trialkylamines and tetraalkylammonium salts
  • Fluorination of pyrethroides
Reactant for synthesis of:
  • γ-Hydroxy-α-fluoro-α-trifluoromethylcarboxamide
  • Florfenicol and thiamphenicol
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
104.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Ogu, K-i et al
Tetrahedron Letters, 39, 305-305 (1998)
Koch, G. et al
Synlett, 693-693 (2004)