Merck
ALD00098
Sigma-Aldrich
3,6-Bis(methoxycarbonyl)-1,2,4,5-tetrazine
Synonym(e):
Dimethyl 1,2,4,5-tetrazine-3,6-dicarboxylate
Größe auswählen
1 G
€ 754,00
€ 754,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 754,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 754,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
crystals
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(C1=NN=C(C(OC)=O)N=N1)OC
InChI
1S/C6H6N4O4/c1-13-5(11)3-7-9-4(10-8-3)6(12)14-2/h1-2H3
InChIKey
QODPSGGFQFBWME-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Tetrazine has shown to be a versatile building block as a substrate in inverse elecron demand hetero Diels-Alder reactions. The Boger group has reported this powerful approach in the synthesis of alkaloids.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Boger Lab utilizes nature's solutions in complex natural products, extending them through rational design for improved biological outcomes.