Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 96,10 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4FNO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
95% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
reaction suitability
reaction type: Halogenations
mp
29-34 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=S(C1=CC=CC=N1)(F)=O
InChI
1S/C5H4FNO2S/c6-10(8,9)5-3-1-2-4-7-5/h1-4H
InChI key
FCFXLXGZHDHJLB-UHFFFAOYSA-N
Application
2-pyridinesulfonyl fluoride can be used for the deoxyfluorination of primary and secondary alcohols in combination with an amidine or guanidine base. In comparison with other common deoxyfluorination reagents, for example, DAST exhibits less elimination side products in direct comparison on certain substrates.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥95% | description ≥95% | description ≥95% |
| assay 95% (HPLC) | assay ≥95% | assay ≥95% | assay ≥95% |
| mp 29-34 °C | mp - | mp - | mp - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| form solid | form liquid | form powder or crystals | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| reaction suitability reaction type: Halogenations | reaction suitability - | reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability reaction type: C-C Bond Formation |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?