Wichtige Dokumente
560871
2-Methyl-2-propansulfinamid
97%, racemic
Synonym(e):
(±)-tert-Butylsulfinamid, 1,1-Dimethylethylsulfinamid, 2-Methyl-2-propansulfinamid, 2-Methylpropan-2-sulfinamid, tert-Butansulfinamid, tert-Butylsulfinamid
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
97-101 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)S(N)=O
InChI
1S/C4H11NOS/c1-4(2,3)7(5)6/h5H2,1-3H3
InChIKey
CESUXLKAADQNTB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Ellman's sulfinamide is available in both enantiomeric and racemic forms for your research. This versatile and useful auxiliary has found extensive use both in academics and industry.
Verwandter Inhalt
Ellman group developed electron-rich phosphine ligands for C-H functionalization and tert-Butanesulfinamide for asymmetric amine synthesis.