Merck
556912
Sigma-Aldrich
Isooctyl-3-mercaptopropionat
≥99%
Synonym(e):
Isooctyl β-mercaptopropionate, Isooctyl mercaptopropionate
Größe auswählen
100 G
€ 71,90
€ 71,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
€ 71,90
About This Item
Lineare Formel:
HS-CH2CH2COOC8H17
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.36
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 71,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.458 (lit.)
bp
109-112 °C/2 mmHg (lit.)
Dichte
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)CCCCCOC(=O)CCS
InChI
1S/C11H22O2S/c1-10(2)6-4-3-5-8-13-11(12)7-9-14/h10,14H,3-9H2,1-2H3
InChIKey
ZHUWXKIPGGZNJW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Polymerization modifier: crosslinking agent, chain transfer agent
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
14.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-10 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)