Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2H2N2S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.25
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-014-1
Beilstein/REAXYS Number:
113444
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
form
powder
mp
162 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Sc1nnc(S)s1
InChI
1S/C2H2N2S3/c5-1-3-4-2(6)7-1/h(H,3,5)(H,4,6)
InChI key
BIGYLAKFCGVRAN-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for the determination of bismuth, copper and lead.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?