Merck
284394
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylglycin-ethylester
98%
Größe auswählen
25 G
€ 128,00
€ 128,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 128,00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2NCH2COOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.17
Beilstein:
1750085
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 128,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Brechungsindex
n20/D 1.413 (lit.)
bp
150-151 °C (lit.)
Dichte
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CCOC(=O)CN(C)C
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4-9-6(8)5-7(2)3/h4-5H2,1-3H3
InChIKey
BGCNBOFPABQGNG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
89.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
32 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tzi-Yi Wu et al.
International journal of molecular sciences, 12(12), 8750-8772 (2012-01-25)
This work includes specific basic characterization of synthesized glycine-based Ionic Liquid (IL) [QuatGly-OEt][EtOSO(3)] by NMR, elementary analysis and water content. Thermophysical properties such as density, ρ, viscosity, η, refractive index, n, and conductivity, κ, for the binary mixture of [QuatGly-OEt][EtOSO(3)]