Wichtige Dokumente
553344
Isopropylisocyanid
97%
Synonym(e):
2-Isocyanopropane, 2-Propyl isonitrile, Isopropyl isonitrile
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.371 (lit.)
bp
75 °C (lit.)
Dichte
0.733 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
isonitrile
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)[N+]#[C-]
InChI
1S/C4H7N/c1-4(2)5-3/h4H,1-2H3
InChIKey
MJZUMMKYWBNKIP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Ugi ligand A2C11I1, which is employed in the solid-phase Ugi synthesis.[1]
- Pentafluorophenyl (PFP) functional monomers, via Passerini reaction.[2]
- Dinuclear copper complex [Cu2(μ-PiPr2bipy)2{μ-CNCH(CH3)2}](PF6)2 [PiPr2bipy = 6-(diisopropylphosphanyl)-2,2′-bipyridine].[3]
- (3E)-(Imino)thiaisoindoline 1,1-dioxide derivative.[4]
- N,N′-diisopropylcarbodiimide (DIC) analog via reaction with propan-2-amine.[5]
- 1-t-butyl-2-isopropyldiaziridinone via reaction with 2-methyl-2-nitrosopropane[6]
- isopropyl isocyanate via reaction with ozone[7]
- 1-phthalimidoazetidines via [1+3]cycloaddition reaction with 1-pththalimidoaziridines[8]
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
69.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
20.6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?