Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CH2NC
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
117.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
233-738-9
MDL number:
Assay:
98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.521 (lit.)
bp
105-106 °C/75 mmHg (lit.)
density
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, isonitrile, phenyl
storage temp.
−20°C
SMILES string
[C-]#[N+]Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H7N/c1-9-7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2
InChI key
RIWNFZUWWRVGEU-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
May darken in storage
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description 98% | description 98% |
| assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| refractive index n20/D 1.521 (lit.) | refractive index - |
| density 0.962 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| bp 105-106 °C/75 mmHg (lit.) | bp 228 °C (lit.) |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
174.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
79 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?