Wichtige Dokumente
41413
2,6-Dimethyl-phenylisocyanid
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
vic.-m-Xylylisocyanid
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
72-75 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cccc(C)c1[N+]#[C-]
InChI
1S/C9H9N/c1-7-5-4-6-8(2)9(7)10-3/h4-6H,1-2H3
InChIKey
DNJLFZHMJDSJFN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?