Merck
531324
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-α-Methylbenzylisocyanid
96%
Größe auswählen
1 G
€ 237,00
€ 237,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 237,00
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH(CH3)NC
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 237,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
96%
Optische Aktivität
[α]20/D −35°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.506 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
Dichte
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
isonitrile
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@H]([N+]#[C-])c1ccccc1
InChI
1S/C9H9N/c1-8(10-2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1H3/t8-/m0/s1
InChIKey
KCCAPMXVCPVFEH-QMMMGPOBSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)