Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mL | Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf | € 158,00 |
50 mL | Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf | € 756,00 € 567,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.469
bp
72-73 °C/0.7 mmHg (lit.)
density
1.017 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
amine, ether, isonitrile
storage temp.
−20°C
SMILES string
[C-]#[N+]CCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H12N2O/c1-8-2-3-9-4-6-10-7-5-9/h2-7H2
InChI key
MFRZPLYKVDHOSN-UHFFFAOYSA-N
Application
- N-acyclische-Carben-Komplexe (NAC-Komplexe), die als Katalysatoren in der Synthese von Phenol und der Hydratisierung von Alkinen eingesetzt werden.
- Verschiedenen Imidazo[1,2-a]Pyridinen und α-acylaminoamiden mittels Ugi-Reaktion.
- 2-Aminobenzoxazolen und 3-Aminobenzoxazinen mit wichtigen therapeutischen Wirkungen.
Es kann auch als Ligand in bis-zyklometallischen Iridiumkomplexen für organische Leuchtdioden (OLED) verwendet werden.
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (GC) | description 98% | description contains MEHQ as inhibitor, 95% | description 98% |
| assay ≥98.0% (GC) | assay 98% | assay 95% | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.469 | refractive index - | refractive index - | refractive index n20/D 1.521 (lit.) |
| density 1.017 g/mL at 20 °C (lit.) | density - | density - | density 0.962 g/mL at 25 °C (lit.) |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| bp 72-73 °C/0.7 mmHg (lit.) | bp 100-115 °C/0.15-0.20 mmHg (lit.) | bp - | bp 105-106 °C/75 mmHg (lit.) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?