Direkt zum Inhalt
54965
(±)-Natrium 3-Hydroxybuttersäure Natriumsalz
≥99.0% (NT)
Synonym(e):
(±)-3-Hydroxybuttersäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH(OH)CH2COONa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.09
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-774-5
Beilstein/REAXYS Number:
4824866
MDL number:
Assay:
≥99.0% (NT)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0% (NT)
mp
167-170 °C
functional group
hydroxyl
SMILES string
[Na+].CC(O)CC([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
InChI key
NBPUSGBJDWCHKC-UHFFFAOYSA-M
Application
(±)-Natrium-3-hydroxybutyrat wurde in einer Studie verwendet, um die Wirkung von Butyrat auf den Fibroblasten-Wachstumsfaktor 21 (FGF21), der an der Fettsäure-β-Oxidation in der Leber beteiligt ist, zu untersuchen. Es kann für die Herstellung von Poly-3-hydroxybutyrat verwendet werden.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)