Fortfahren mit
220116
2-Hydroxybuttersäure
97%
Synonym(e):
2-Hydroxybutanoic acid sodium salt, DL-α-Hydroxybutyric acid sodium salt, Sodium α-hydroxybutyrate, Sodium (DL)-α-hydroxybutyrate, Sodium (±)-2-hydroxybutyrate, Sodium 2-hydroxybutanoate, Sodium 2-hydroxybutyrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C2H5CH(OH)CO2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.09
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
225-812-4
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
133-135 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
[Na+].CCC(O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-2-3(5)4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
InChI key
MOSCXNXKSOHVSQ-UHFFFAOYSA-M
Application
2-Hydroxybutyric acid sodium salt was used in gas chromatographic (GC) method for the indirect enantioresolution of 2- and 3-hydroxy fatty acids[1].
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
287482N605B2912
description
97%
description
97%
description
97%
description
≥97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
≥97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
mp
133-135 °C (lit.)
mp
-
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
functional group
hydroxyl
functional group
sulfonic acid
functional group
-
functional group
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)