Merck
549460
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-Amino-1,1-diphenyl-1-propanol
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H17NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.30
Beilstein:
3202230
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D +90°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
102-105 °C (lit.)
SMILES String
C[C@@H](N)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H17NO/c1-12(16)15(17,13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-12,17H,16H2,1H3/t12-/m1/s1
InChIKey
FMBMNSFOFOAIMZ-GFCCVEGCSA-N
Rechtliche Hinweise
Product of Onyx Scientific, U.K
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)