Fortfahren mit
196878
3-(Trifluormethyl)benzaldehyd
97%
Synonym(e):
α,α,α-Trifluor-m-toluylaldehyd
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 61,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 99,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CF3C6H4CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-228-1
Beilstein/REAXYS Number:
2327537
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
€ 61,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.465 (lit.)
bp
83-86 °C/30 mmHg (lit.)
density
1.301 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde, fluoro
SMILES string
[H]C(=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F3O/c9-8(10,11)7-3-1-2-6(4-7)5-12/h1-5H
InChI key
NMTUHPSKJJYGML-UHFFFAOYSA-N
General description
Aldol reaction of 3-(trifluoromethyl)benzaldehyde with hydroxyacetone in the aldolase antibody 38C2-ionic liquid system has been investigated.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
250694224944249475
description
97%
description
98%
description
98%
description
97%
assay
97%
assay
98%
assay
98%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.465 (lit.)
refractive index
n20/D 1.466 (lit.)
refractive index
n20/D 1.463 (lit.)
refractive index
n20/D 1.476 (lit.)
bp
83-86 °C/30 mmHg (lit.)
bp
-
bp
66-67 °C/13 mmHg (lit.)
bp
188-190 °C (lit.), 78-79 °C/16 mmHg (lit.)
density
1.301 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.275 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.404 g/mL at 25 °C (lit.)
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
154.4 °F - closed cup
flash_point_c
68 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)