Merck
542067
Sigma-Aldrich
Lutetium(III)-nitrat Hydrat
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Lutetium trinitrate hydrate, Lutetium(3+) trinitrate hydrate, Nitric acid lutetium(3+) salt hydrate
Größe auswählen
5 G
€ 235,00
€ 235,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 235,00
About This Item
Lineare Formel:
Lu(NO3)3·xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.98 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 235,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
for analytical purposes
Assay
99.999% trace metals basis
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: lutetium
Verunreinigungen
≤20.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES String
[Lu+3].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Lu.3NO3.H2O/c;3*2-1(3)4;/h;;;;1H2/q+3;3*-1;
InChIKey
XZBUOUZGWUJJES-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame over circleExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.