Wichtige Dokumente
325783
Lutetium(III)-acetat Hydrat
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Lutetium triacetate, Lutetium(3+) triacetate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.9% trace metals basis
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
core: lutetium
reagent type: catalyst
SMILES String
O.CC(=O)O[Lu](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.Lu.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
InChIKey
ZMTOUBHBKDQYAB-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)