Merck
535230
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorphenylzinkiodid -Lösung
0.5 M in THF
Größe auswählen
50 ML
€ 172,00
€ 172,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 ML
€ 172,00
About This Item
Lineare Formel:
Cl2C6H2ZnI
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
338.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 172,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Konzentration
0.5 M in THF
bp
65 °C
Dichte
1.031 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1ccc(Cl)c([Zn]I)c1
InChI
1S/C6H3Cl2.HI.Zn/c7-5-1-2-6(8)4-3-5;;/h1-3H;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
QECAMPWZZLITBT-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.2 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)