Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 235,00 |
Über diesen Artikel
form
solution
Quality Segment
concentration
0.5 M in THF
density
1.006 g/mL at 25 °C
functional group
fluoro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1cccc(F)c1[Zn]Br
InChI
1S/C6H3F2.BrH.Zn/c7-5-2-1-3-6(8)4-5;;/h1-3H;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
HMRQYGQBORHYKF-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 0.5 M in THF | description 0.5 M in THF | description 0.6 M in THF | description 0.5 M in THF |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solution | form - | form liquid | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| density 1.006 g/mL at 25 °C | density 0.981 g/mL at 25 °C | density 1.029 g/mL at 25 °C | density 0.960 g/mL at 25 °C |
| concentration 0.5 M in THF | concentration 0.5 M in THF | concentration 0.6 M in THF | concentration 0.5 M in THF |
| functional group fluoro | functional group fluoro | functional group fluoro | functional group - |
Signalwort
Danger
supp_hazards
Lagerklasse
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react. 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
109-99-9
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?