Merck
532029
Sigma-Aldrich
L-Tryptophanbenzylester
98%
Größe auswählen
1 G
€ 152,00
€ 152,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 152,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H18N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 152,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D +9.9°, c = 1 in ethanol
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
77-80 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)OCc3ccccc3
InChI
1S/C18H18N2O2/c19-16(18(21)22-12-13-6-2-1-3-7-13)10-14-11-20-17-9-5-4-8-15(14)17/h1-9,11,16,20H,10,12,19H2/t16-/m0/s1
InChIKey
TYQYRKDGHAPZRF-INIZCTEOSA-N
Angaben zum Gen
human ... TACR1(6869)
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)