Merck
343803
Sigma-Aldrich
Methanol-d4
≥99.8 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Synonym(e):
Methyl-d3-alkohol d, Tetradeuteromethanol
About This Item
Lineare Formel:
CD3OD
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
36.07
Beilstein:
1733278
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Isotopenreinheit
≥99.8 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (CP)
Form
liquid
Enthält
0.03 % (v/v) TMS
Expl.-Gr.
5.5-36.5 % (lit.)
Methode(n)
NMR: suitable
Verunreinigungen
≤0.025% water
water
Brechungsindex
n20/D 1.326 (lit.)
bp
65.4 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-99 °C (lit.)
Dichte
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
mixture
SMILES String
[2H]OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3,2D
InChIKey
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Allgemeine Beschreibung
Aceton-d4 ist ein deuteriertes NMR-Lösungsmittel, das 0,03 % (v/v) TMS (Trimethylsilan) enthält. Es wird für NMR-basierte Forschungs- und Analysezwecke eingesetzt.
Anwendung
Methanol-d4 kann als Lösungsmittel zur Analyse der Austauschrate von Methoxylgruppen in Campher- und Norcampher-Dimethylketalen verwendet werden.
Empfohlene Produkte
Besuchen Sie ChemisTwin®, unser brandneues Online-Portal zur Identitätsbestätigung und Quantifizierung von NMR-Spektren. Erfahren Sie mehr oder wenden Sie sich an uns, um eine kostenlose Probeversion zu erhalten.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Far-Infrared and Raman Spectra of Solid Methanol and Methanol-d4.
Durig JR, et al.
J. Chem. Phys. , 54(11), 4863-4870 (1971)
Antithrombotic Phenolics from the Stems of Parthenocissus tricuspidata Possess Anti-inflammatory Effect.
Nguyen PH, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 35(6), 1763-1763 (2014)
The Rates of Methoxyl Exchange of Camphor and Norcamphor Dimethyl Ketals in Methanol-d4.
Traylor TG and Perrin CL.
Journal of the American Chemical Society, 88(21), 4934-4942 (1966)
Cheng-Kun Lin et al.
Organic & biomolecular chemistry, 13(7), 2100-2107 (2014-12-20)
A straightforward synthesis of novel, 2-heterocyclyl polyhydroxylated pyrrolidines is described. Stereocontrolled additions of nucleophiles to cyclic nitrones generated the corresponding 2,3-trans adducts, allowing the synthesis of the corresponding pyrrolidines via key intermediates bearing an alkyne and a nitrile oxide. Three
Jon Kapla et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(34), 22438-22447 (2015-08-08)
The disaccharide trehalose (TRH) strongly affects the physical properties of lipid bilayers. We investigate interactions between lipid membranes formed by 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DMPC) and TRH using NMR spectroscopy and molecular dynamics (MD) computer simulations. We compare dipolar couplings derived from DMPC/TRH