Merck
526606
Sigma-Aldrich
3-Chlor-2-fluorbenzaldehyd
96%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H3(F)CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.545 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
Dichte
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1c(Cl)cccc1C=O
InChI
1S/C7H4ClFO/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-4H
InChIKey
YAOZCMANASAVFN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3-Chloro-2-fluorobenzaldehyde is a fluorinated benzaldehyde derivative.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
186.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
85.6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)