Merck
658324
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-Nitrobenzaldehyd
97%
About This Item
Lineare Formel:
O2NC6H3(OCH3)CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
120-124 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
nitro
SMILES String
COc1cc(ccc1C=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-13-8-4-7(9(11)12)3-2-6(8)5-10/h2-5H,1H3
InChIKey
LEBUUZXTHMCZQZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Building block used in the preparation of 5-aryloxazoles.[1][2]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Heterocycles, 68, 167-167 (2006)
Organic Process Research & Development, 6, 677-677 (2002)