524514
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amid]yttrium
Synonym(e):
YTDTMSA
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Zusammensetzung
Y, 14.7-16.5% EDTA titration
Eignung der Reaktion
core: yttrium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
161-166 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(C)N([Y](N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/3C6H18NSi2.Y/c3*1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h3*1-6H3;/q3*-1;+3
InChIKey
ALBMVGKOSBREQT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-9.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-23.3 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges