Merck
324671
Sigma-Aldrich
Kalium-bis(trimethylsilyl)amid
95%
Synonym(e):
Hexamethyldisilazan Kaliumsalz, Kaliumhexamethyldisilazid
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)3Si]2NK
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.48
Beilstein:
4006754
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
SMILES String
C[Si](C)(C)N([K])[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.K/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
InChIKey
IUBQJLUDMLPAGT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Kalium-bis(trimethylsilyl)amid wird verbreitet als KHMDS abgekürzt und hat die Summenformel [(CH3)3Si]2NK. Es wird häufig als Bronsted-Base bei der Synthese verwendet.
KHMDS ist ein Basenkatalysator, der eine hohe Aktivität und Selektivität für die Alkylierung von Alkylpyridin zeigt.
Anwendung
Anionischer Initiator zur Herstellung von Poly(ethylenoxid). Sterisch gehinderte Base zum Einsatz in selektiven Cyclisierungsreaktionen. Wird außerdem bei der Herstellung von Lanthanidkomplexen verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Kalium-bis(trimethylsilyl)amid (KHMDS):
  • Ist leicht erhältlich.
  • Besitzt eine gute Selektivität für benzylische C−H-Bindungen.
  • Besitzt eine gute Reaktivität für sterisch überladene C−H-Bindungen.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis of poly(ethylene oxide) with heterobifunctional reactive groups at its terminals by an anionic initiator.
M Yokoyama et al.
Bioconjugate chemistry, 3(4), 275-276 (1992-07-01)
Aeilke J Kamphuis et al.
ChemSusChem, 12(15), 3635-3641 (2019-05-01)
The development of new families of active and selective single-component catalysts based on earth-abundant metal is of interest from a sustainable chemistry perspective. In this context, anionic mono(formazanate) iron(II) complexes bearing labile halide ligands, which possess both Lewis acidic and
The Journal of Organic Chemistry, 58, 6177-6177 (1993)
Organometallics, 11, 2003-2003 (1992)
Potassium Amide-Catalyzed Benzylic C- H Bond Addition of Alkylpyridines to Styrenes
Zhai DD, et al.
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 57, 1650-1653 (2018)