Merck
925098
Sigma-Aldrich
Kaliumtetrachlorplatinat(II)
Technipur®, ≥99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Kalium-Platin(II)-Chlorid
About This Item
Lineare Formel:
K2PtCl4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
415.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Assay
≥99.9% trace metals basis
Dichte
3.38 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2K.Pt/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
InChIKey
RVRDLMCWUILSAH-UHFFFAOYSA-J
Verwandte Kategorien
Anwendung
K2PtCl4 can be used as precusor for Pt-nanoparticles.[1][2][3] PtNPs/MoS2 composites may be used as biosensor to detect concentrations of dopamine and uric acid.[4]
Leistungsmerkmale und Vorteile
Reagiert mit Bis(dithiolaten) zu Metall-bis(dithiolaten), die in Material für die Bearbeitung mit Q-switched-Laser, in Flüssigkristallen, in optischen CD-Aufzeichnungsmedien, in Barcode-Material und in der Supraleitfähigkeit Anwendung finden. Reagiert mit Capping-Polymeren zu formregulierenden, kolloidalen Platin-Nanopartikeln für die Katalyse und für Photokatalysatoren.
Rechtliche Hinweise
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Wenpei Gao et al.
Science advances, 5(1), eaau9590-eaau9590 (2019-02-13)
Control of reduction kinetics and nucleation processes is key in materials synthesis. However, understanding of the reduction dynamics in the initial stages is limited by the difficulty of imaging chemical reactions at the atomic scale; the chemical precursors are prone
Pyroelectric synthesis of Au/Pt bimetallic nanoparticles?BaTiO3 hybrid nanomaterials.
Wang L, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 10(38), 22616-22621 (2020)
Sadanand Pandey et al.
Carbohydrate polymers, 113, 525-531 (2014-09-27)
We report a facile and green method to synthesise highly stable dispersions of platinum nanoparticles (PtNPs) with an average particle size of ∼ 6 nm. Natural, nontoxic, eco-friendly biopolymer guar gum was utilised as both the reducing and capping agent
Simultaneous Determination of Dopamine and Uric Acid on a MoS2-CPtNPs Nanocomposite-Modified Electrode
Zhu Z, et al.
International Journal of Electrochemical Science, 15(4), 3969-3979 (2020)