Fortfahren mit
464449
2-Hexyldecansäure
96%
Synonym(e):
2-n-Hexyldecanoic acid, Isopalmitic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 32,30
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)7CH[(CH2)5CH3]CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.42
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
246-885-9
MDL number:
Assay:
96%
€ 32,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
96%
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
bp
268 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
density
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
CCCCCCCCC(CCCCCC)C(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-3-5-7-9-10-12-14-15(16(17)18)13-11-8-6-4-2/h15H,3-14H2,1-2H3,(H,17,18)
InChI key
JMOLZNNXZPAGBH-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Hexyldecanoic acid is a carboxylic acid having branched carbon chains.
Application
2-Hexyldecanoic acid may be used as amidating agent for the suppression of side-chain crystallization during the synthesis of amphiphilic macromolecules. It may be employed as a surrogate carboxylic acid in a study.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M6781689718850358P
description
96%
description
≥98% (capillary GC)
description
≥96.0% (AT)
description
1,2-dipalmitoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
assay
96%
assay
≥98% (capillary GC)
assay
≥96.0% (AT)
assay
>99% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
bp
268 °C (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
density
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
mp
18 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)