Merck
195596
Sigma-Aldrich
sec-Butyllithium -Lösung
1.4 M in cyclohexane
Synonym(e):
Lithium-2-Butanid, s-BuLi
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH(CH3)Li
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
64.06
Beilstein:
3587206
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
1.4 M in cyclohexane
Dichte
0.769 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Li]C(C)CC
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h3H,4H2,1-2H3;
InChIKey
VATDYQWILMGLEW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
sec-Butyllithium-Lösung (1,4 M in Cyclohexan) wird bei der mehrstufigen Synthese von 5-Methyl-5,6-Dihydrothymidin (5-MDHT) aus Thymidin verwendet. Darüber hinaus wird es bei der Kupfer-katalysierten asymmetrischen allylischen Alkylierung (AAA) von Allylbromiden, -chloriden und -ethern in Gegenwart eines chiralen Liganden eingesetzt.
Verpackung
Die 25-ml-Sure/Seal Flasche wird für den Einmalgebrauch empfohlen. Wiederholte Einstiche führen höchstwahrscheinlich zu einer Leistungsminderung des Produkts.
Rechtliche Hinweise
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter