Merck
518794
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-phenol
97%
Synonym(e):
3,5-Dimethyl-4-hydroxyphenyl-boronsäure-pinakolester, 4-Hydroxy-3,5-dimethylphenyl-boronsäure-pinakolester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H21BO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
100-105 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(cc(C)c1O)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C14H21BO3/c1-9-7-11(8-10(2)12(9)16)15-17-13(3,4)14(5,6)18-15/h7-8,16H,1-6H3
InChIKey
TYCKOBOJYNRIBO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable