Wichtige Dokumente
243590
Kaliumperrhenat
99%
Synonym(e):
Potassium oxido(trioxo)rhenium, Potassium tetraoxorhenate(1-)
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
Brechungsindex
n20/D 1.643 (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
550 °C (lit.)
Dichte
4.887 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[K+].[O-][Re](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.4O.Re/q+1;;;;-1;
InChIKey
QFKRWIFGDGKWLM-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?