Merck
514748
Sigma-Aldrich
Wang-Harz
100-200 mesh, extent of labeling: 1.5-2.0 mmol/g OH loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonym(e):
4-Benzyloxybenzylalkohol, polymergebunden, p-Alkoxybenzylalkohol, polymer gebunden, [4-(Hydroxymethyl)-phenoxymethyl]-polystyrol
Größe auswählen
25 G
€ 56,10
€ 56,10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 56,10
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 56,10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Quervernetzung
1 % cross-linked with divinylbenzene
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
1.5-2.0 mmol/g OH loading
Partikelgröße
100-200 mesh
Funktionelle Gruppe
alcohol
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)