Merck
513148
Sigma-Aldrich
(6-Bromhexyloxy)-tert-butyldimethylsilan
99%
Synonym(e):
1-Bromo-6-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]hexane, 6-Bromohexyl tert-butyldimethylsilyl ether, [(6-Bromohexyl)oxy](1,1-dimethylethyl)dimethylsilane
Größe auswählen
5 ML
€ 105,00
25 ML
€ 434,00
€ 105,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 ML
€ 105,00
25 ML
€ 434,00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3CSi(CH3)2O(CH2)6Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
295.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 105,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.457 (lit.)
bp
276 °C (lit.)
Dichte
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCCCCBr
InChI
1S/C12H27BrOSi/c1-12(2,3)15(4,5)14-11-9-7-6-8-10-13/h6-11H2,1-5H3
InChIKey
PBKXRKYUUXKNSL-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J Steven McElfresh et al.
Journal of economic entomology, 102(2), 574-584 (2009-05-20)
Marmara gulosa Guillén & Davis (Lepidoptera: Gracillariidae) is a sporadic pest of citrus and a number of other crops in southern and central California. Coupled gas chromatographic-electroantennogram detection analyses of headspace volatiles collected by solid phase microextraction from virgin female
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridine-4-ester: A pivotal synthon for building tethered bipyridine ligands.
Havas F, et al.
Tetrahedron, 65(36), 7673-7686 (2009)