Wichtige Dokumente
499846
Tributyl-(3-methyl-2-butenyl)-zinn
90%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
90%
Brechungsindex
n20/D 1.488 (lit.)
bp
283 °C (lit.)
Dichte
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C\C=C(\C)C
InChI
1S/C5H9.3C4H9.Sn/c1-4-5(2)3;3*1-3-4-2;/h4H,1H2,2-3H3;3*1,3-4H2,2H3;
InChIKey
XEFRYQPTIWSVGI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?