Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 137,00 |
Über diesen Artikel
impurities
≤15% dichloromethane
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.453 (lit.)
bp
51-53 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)C=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H10N2O2/c1-6(2,3)10-5(9)4-8-7/h4H,1-3H3
InChI key
JBVSBLLOZVDAAZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description 15% in toluene | description 97% | description 96% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| refractive index n20/D 1.453 (lit.) | refractive index n20/D 1.505 | refractive index - | refractive index - |
| bp 51-53 °C/12 mmHg (lit.) | bp - | bp - | bp - |
| density 1.026 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.895 g/mL at 25 °C | density - | density - |
| functional group ester | functional group ester | functional group amine, hydrazide | functional group carboxylic acid, fluoro |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
109.4 °F - closed cup
flash_point_c
43 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-09-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?