Fortfahren mit
730408
1-Allyl-2-Brombenzol
95%
Synonym(e):
2-Allylbrombenzol, 2-Allylphenylbromid, 2-Brom-1-allylbenzol, o-Allylbrombenzol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 73,30
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.07
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
€ 73,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.559
density
1.311 g/mL at 25 °C
functional group
allyl, bromo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Brc1ccccc1CC=C
InChI
1S/C9H9Br/c1-2-5-8-6-3-4-7-9(8)10/h2-4,6-7H,1,5H2
InChI key
NTYPQDZCDDLKLV-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
719838249416274372
description
95%
description
95%
description
contains 1% potassium carbonate as stabilizer, 95%
description
95%, contains silver wool as stabilizer
assay
95%
assay
95%
assay
95%
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.559
refractive index
n20/D 1.532
refractive index
n20/D 1.4538 (lit.)
refractive index
n20/D 1.489 (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
density
1.311 g/mL at 25 °C
density
1.171 g/mL at 25 °C
density
1.086 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.29 g/mL at 20 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
199.9 °F
Flammpunkt (°C)
93.3 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)