Merck
498912
Sigma-Aldrich
Cyclopentadienylniob(V)-tetrachlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5Cl4Nb
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
299.81
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
260 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl[Nb](Cl)(Cl)Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.4ClH.Nb/c1-2-4-5-3-1;;;;;/h1-5H;4*1H;/q;;;;;+4/p-4
InChIKey
GKEMWFXJIFQMQF-UHFFFAOYSA-J
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)