Merck
497363
Sigma-Aldrich
Ammoniumcobalt(II)-sulfat Hexahydrat
99%
Größe auswählen
25 G
€ 54,70
€ 54,70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 54,70
About This Item
Lineare Formel:
(NH4)2Co(SO4)2 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
395.23
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 54,70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
for analytical purposes
Assay
99%
Form
crystals and lumps
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: cobalt
mp (Schmelzpunkt)
120 °C (dec.) (lit.)
Dichte
1.902 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
N.N.O.O.O.O.O.O.[Co++].OS(O)(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Co.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
InChIKey
YUWDLEMDFQMDIE-UHFFFAOYSA-L
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)