Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 46,90 |
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 140,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
mp
85-89 °C (lit.)
application(s)
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
SMILES string
N.N.[Ni++].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].OS(O)(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2H3N.Ni.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h2*1H3;;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q;;+2;;;;;;;;/p-2
InChI key
ZZPAXHDZFDUTLY-UHFFFAOYSA-L
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% | description 99.999% trace metals basis | description 99.999% trace metals basis | description ReagentPlus®, ≥98% |
| form powder | form crystals and lumps | form crystals and lumps | form powder or crystals |
| assay ≥98% | assay 99.999% trace metals basis | assay 99.999% trace metals basis | assay ≥98% |
| Quality Level 400 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 85-89 °C (lit.) | mp 85-89 °C (lit.) | mp - | mp 100 °C (dec.) (lit.) |
| reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability - | reaction suitability - |
| application(s) battery precursors | application(s) battery precursors | application(s) - | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumnickel(II)-sulfat Hexahydrat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7785-20-8
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?