Wichtige Dokumente
207802
Kaliumdichromat
ACS reagent, ≥99.0%
Synonym(e):
Potassium bichromate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0%
Form
crystals
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Verunreinigungen
≤0.005% insolubles
Verlust
≤0.05% loss on drying
pH-Wert
3.5-5.0 (25 °C, 29.4 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
398 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Ca: ≤0.003%
Na: ≤0.001%
Na: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES String
[K+].[K+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
InChIKey
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Cardio-vascular system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?