Merck
495433
Sigma-Aldrich
Lithiumdimethylamid Zubereitung
5 wt. % in hexanes
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2NLi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
51.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Konzentration
5 wt. % in hexanes
bp
68-70 °C
Dichte
0.68 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
[Li]N(C)C
InChI
1S/C2H6N.Li/c1-3-2;/h1-2H3;/q-1;+1
InChIKey
YDGSUPBDGKOGQT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 2
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-9.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-23 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)