Merck
493163
Sigma-Aldrich
Octansäure-1,2,3,4-13C4
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonym(e):
Caprylsäure-1,2,3,4-13C4
Größe auswählen
1 G
€ 1.700,00
€ 1.700,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 1.700,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3(13CH2)313CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 1.700,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.428 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16 °C (lit.)
Dichte
0.935 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
CCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i5+1,6+1,7+1,8+1
InChIKey
WWZKQHOCKIZLMA-WKHKRNGSSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
This product may be used as an analytical standard.
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)