Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 47,80 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HC≡C(CH2)4COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1747024
Assay:
90%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
90%
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
bp
93-94 °C/1 mmHg (lit.)
density
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCCCC#C
InChI
1S/C7H10O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h1H,3-6H2,(H,8,9)
InChI key
OFCPMJGTZUVUSM-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description 90% | description 97% |
| assay 90% | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| density 0.997 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.880 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 93-94 °C/1 mmHg (lit.) | bp 89-90 °C/16 mmHg (lit.) |
| refractive index n20/D 1.451 (lit.) | refractive index n20/D 1.455 (lit.) |
| functional group carboxylic acid | functional group hydroxyl |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?