Merck
493155
Sigma-Aldrich
Stearinsäure-2,2-d2
98 atom % D
Synonym(e):
Octadecansäure-2,2-d2
Größe auswählen
1 G
€ 497,00
€ 497,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 497,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)15CD2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.49
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 497,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Form
solid
bp
361 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
68-70 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[2H]C([2H])(CCCCCCCCCCCCCCCC)C(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i17D2
InChIKey
QIQXTHQIDYTFRH-FBCWWBABSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)